Merck
11240
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid potassium salt hemihydrate
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
Potassium DL-aspartate
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)