Fontos dokumentumok
A8937
Adenosine 5′-triphosphate dipotassium salt hydrate
from microbial, ≥92% (HPLC)
Szinonimák:
ATP, 5′-ATP-K2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥92% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Általános leírás
Alkalmazás
- in in vitro transcription reaction as nucleotide source and in 2x RNA binding buffer
- as a component of energy solution for calibrating crude cell extract
- to test its dependency with PK11195 in mediating autophagy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)