Fontos dokumentumok
11260
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate
≥97.0% (KT)
Szinonimák:
L-Aspartic acid magnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate, ≥97.0% (KT)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (KT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl
szín
white to faint beige
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
[Mg++].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?