G004664
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
application for HPLC
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)