Fontos dokumentumok
146064
β-Alanine
99%, suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
β-Alanine, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder, crystals or granules
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
mp
202 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)