Merck
139254
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl chloride
99%
Szinonimák:
α,2,4-Trichlorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.47
Beilstein:
387220
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.576 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−2.6 °C (lit.)
sűrűség
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4-Dichlorobenzyl chloride was used as starting reagent for the synthesis of series of novel 1,2,4-triazolium derivatives.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa