Merck
138509
Sigma-Aldrich
3-Chlorotoluene
98%
Szinonimák:
1-Chloro-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-methylbenzene, 3-Methylchlorobenzene, 3-Methylphenyl chloride, m-Chlorotoluene, m-Methylchlorobenzene, m-Tolyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.58
Beilstein:
1903632
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
3-Chlorotoluene was used as catalyst in the synthesis of glycidyl methacrylate grafted multi-walled carbon nanotubes/polypropylene nanocomposites. It was used to study paramagnetic contributions from dioxygen to solute proton spin-lattice relaxation rate constants for a series of aromatic hydrocarbons and drug molecule fragments.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solvation and intermolecular exploration of drug molecule fragments.
Fumino K, et al.
Journal of Solution Chemistry, 36(6), 715-722 (2007)
Influence of Glycidyl Methacrylate Grafted Multi-walled Carbon Nanotubes on Viscoelastic Behaviors of Polypropylene Nanocomposites.
Shim Y-S and Park S-J.
Carbon Letters, 11(4), 311-315 (2010)
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the