Fontos dokumentumok
111910
2-Chlorotoluene
99%
Szinonimák:
1-chloro-2-methylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.38 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 43 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
157-159 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?