Fontos dokumentumok
145009
2,4-Dichlorotoluene
99%
Szinonimák:
1,3-Dichloro-4-methylbenzene, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
sűrűség
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?