Fontos dokumentumok
D70201
2,6-Dichlorophenol
99%
Szinonimák:
2,6-Dichlorophenol
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
218-220 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)