Merck
111406
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexane
97%
Szinonimák:
Cyclohexylethylene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.20
Beilstein:
1304663
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
sűrűség
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)