Merck
P20602
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-butene
99%
Szinonimák:
3-Butenylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2,4-6,8-9H,1,3,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGVMIDTGGTBFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Phenyl-1-butene can be used as a monomer precursor to synthesize poly(4-phenyl-1-butene) via heterogeneous catalytic-polymerization reaction. It is also utilized to make olefinic copolymers with different substrates, such as 11-bromo-1-undecene, ethylene, and vinylpyrrolidone, etc., for a variety of polymer applications.
It can also be used as a reactant to synthesize:
  • (3-Chlorobutyl)benzene via cobalt catalyzed hydrochlorination reaction.
  • Naphthalene by Cu-Pt alloy catalyzed dehydrocyclization reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Naphthalene formation on Cu3Pt (111): dehydrocyclization of 4-phenyl-1-butene
Mathauser AT and Teplyakov AV
Catalysis Letters, 73(2), 207-210 (2001)
Synthesis and properties of quaternized polyolefins with bulky poly (4-phenyl-1-butene) moieties as anion exchange membranes
Zhu Meng, et al.
Journal of Membrane Science , 541, 244-252 (2017)
Copolymerization of ethylene with aromatic vinyl monomers using metallocenes
Kumar KR and Sivaram S
Polymer International, 50(4), 367-374 (2001)
Synthesis of (3-Chlorobutyl) benzene by the Cobalt-Catalyzed Hydrochlorination of 4-Phenyl-1-Butene
Gaspar Boris, et al.
Organic Syntheses, 87, 88-94 (2003)
Use of β-cyclodextrins to control the structure of water-soluble copolymers with hydrophobic parts
Nielsen AL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(23), 6619-6629 (2009)