Merck
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
Szinonimák:
Hydrogenated polystyrene
About This Item
Lineáris képlet:
(C8H14)n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
oldhatóság
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)