Merck
257931
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butene
95%
Szinonimák:
α-Isoamylene, 2-Methyl-3-butene, 3,3-Dimethylpropene, 3-Methyl-1-butene, Isopropylethene, Isopropylethylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.13
Beilstein:
505980
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
gőznyomás
14.97 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
bp
20 °C (lit.)
mp
−168.5-−168 °C (lit.)
sűrűség
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO has been investigated. Polymerization of 3-methyl-1-butene in the presence of homogeneous metallocene catalyst (co-catalyst methylalumoxane) has been investigated.
Alkalmazás
3-Methyl-1-butene has been used in asymmetric total synthesis of (−)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells.
Javasolt termékek
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
tömlővég
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-70.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Masayuki Yamashita et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5697-5703 (2007-06-21)
The first asymmetric total synthesis of (-)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells, has been achieved via two key reactions: a diastereoselective [2+2] photocycloaddition of a coumarin-3-carboxylate bearing a chiral auxiliary with 3-methyl-1-butene and
Products of the gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 30(8), 577-587 (1998)
Polymerization of 3-methyl-1-butene promoted by metallocene catalysts.
Borriello A, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(8), 589-597 (1996)