Fontos dokumentumok
107751
5-Hydroxy-L-tryptophan
98% (calc. on dried substance)
Szinonimák:
(S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxytryptophan, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan
Teszt
98% (calc. on dried substance)
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
törésmutató
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?