Fontos dokumentumok
93851
DL-o-Tyrosine
≥96.0% (NT), suitable for HPLC
Szinonimák:
(±)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(2-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-o-Tyrosine, ≥96.0% (NT)
Teszt
≥96.0% (NT)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to faint brown
mp
~260 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)