Fontos dokumentumok
797103
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Szinonimák:
DL-2-Amino-3-(5-hydroxyindolyl)propionic acid, DL-5-HTP
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)