Fontos dokumentumok
399698
Millipore
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Szinonimák:
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
acidic solutions: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
Serotonin precursor.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution in acidic solutions, this product will remain stable for up to one week. It is recommended that aqueous stock solutions be prepared just prior to use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1