Merck
103322
Sigma-Aldrich
N-Methylcyclohexylamine
99%
Szinonimák:
N-Cyclohexylmethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.20
Beilstein:
1523664
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11 mmHg ( 40 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
mp
−9-−7 °C (lit.)
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Methylcyclohexylamine provides protection to carbon steel from corrosion. N-Methylcyclohexylamine forms ternary mixture with 1-propanol using benzene as solvent at temperatures 303.15, 308.15 and 313.15K .
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F
Lobbanási pont (C)
35 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Corrosion inhibition of carbon steel in petroleum/water mixtures by N-containing compounds.
Ashassi-Sorkhabi H and Nabavi-Amri AS.
Acta Chimica Slovenica, 47(4), 507-518 (2000)
Ultrasonic Velocity, Viscosity, Density and Excess Properties of Ternary Mixture of N-Methylcyclohexylamine+ Benzene+ 1-Propanol.
Vasantharani P, et al.
Asian Journal of Applied Sciences, 2(2), 169-176 (2009)
Jan A Zienkiewicz et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-02-23)
This work was aimed to obtain and characterize the well-defined biocomposites based on β-tricalcium diphosphate(V) (β-TCP) co-doped with Ce3+ and Pr3+ ions modified by poly(l-lactide) (PLLA) with precise tailored chain length and different phosphate to polymer ratio. The composites as