Merck
289612
Sigma-Aldrich
N-Ethylcyclohexylamine
98%
Szinonimák:
N-Cyclohexylethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11NHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.23
Beilstein:
2070280
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
robbanási határérték
7.6 %
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
sűrűség
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)