Merck
M34200
4-Methylcatechol
≥95%
Szinonimák:
3,4-Dihydroxytoluene, 4-Methyl-1,2-benzenediol
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CH3C6H3-1,2-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.14
Beilstein:
636512
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95%
bp
251 °C (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu-Lin Hsieh et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 67(2), 93-104 (2008-01-26)
To generate an experimental neuropathy model in which small-diameter sensory nerves are specifically affected and to test a potential treatment, adult mice were given a single injection (50 microg/kg, i.p.) of the capsaicin analog resiniferatoxin (RTX). On Day 7 after
Małgorzata Sikora et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(5) (2019-05-10)
Enzymatic browning of sprouts during storage is a serious problem negatively influencing their consumer quality. Identifying and understanding the mechanism of inhibition of polyphenol oxidases (PPOs) in lentil sprouts may offer inexpensive alternatives to prevent browning. This study focused on
R Capasso et al.
The Journal of applied bacteriology, 79(4), 393-398 (1995-10-01)
Olive oil vegetation waters (VW) were highly toxic to both phytopathogenic Pseudomonas syringae (Smith, Yung et al.) pv. savastanoi (Gram-negative) and Corynebacterium michiganense (Gram-positive) and showed bactericidal activity in their original concentration (in raw form). Among the main polyphenols, present
Jin Xie et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(24), 7542-7543 (2008-05-27)
We report a direct synthesis of ultrasmall c(RGDyK) peptide-coated Fe3O4 NPs (<10 nm in hydrodynamic diameter) and demonstrate their in vivo tumor-specific targeting capability. The Fe3O4 NPs are synthesized by thermal decomposition of iron pentacarbonyl in the presence of 4-methylcatechol
Srinath Pashikanti et al.
Free radical biology & medicine, 48(5), 656-663 (2009-12-09)
Glycation is a nonenzymatic condensation reaction between reducing sugars and amino groups of proteins that undergo rearrangements to stable ketoamines, leading to the formation of advanced glycation end products (AGEs) including fluorescent (argpyrimidine) and nonfluorescent (N(epsilon)-carboxymethyllysine; CML) protein adducts and