Merck
112984
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyaniline
98%
Szinonimák:
Aminohydroquinone dimethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.18
Beilstein:
776823
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Dimethoxyaniline is used as a laccase inducer which immobilizes the enzyme laccase from Trumetes versicolor.
2,5-Dimethoxyaniline is used for the electrochemical copolymerization of diphenylamine in 4M sulfuric acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
C Crecchio et al.
Biotechnology and bioengineering, 48(6), 585-591 (1995-12-20)
Gelatine gels originate from water in oil microemulsions in which the ternary system consists of isooctane/ sulfosuccinic acid bis [2-ethyl hexyl] ester/water; the solubilization of gelatin in the water pool of these microemulsions transforms them into viscous gels in which
Yang CH, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(5), E85-E93 (2006)
Louis Sieuw et al.
Scientific reports, 7(1), 4847-4847 (2017-07-09)
The electrochemistry of poly(2,5-dihydroxyaniline) (PDHA), a novel hybrid molecular configuration with redox active sites and electrical charge conduction along the polymer chain, has been recently reported. The theoretical capacity of this material is estimated at 443 mAh g