Merck
689858
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrophenol
≥98.0%
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-bromonitrobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4BrNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.00
Beilstein:
2441518
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (T)
≥98.0%
Teszt
≥98.0% (T)
≥98.0%
Forma
powder
mp
111-115 °C
funkcionális csoport
bromo
nitro
SMILES string
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)