Merck
C70606
Sigma-Aldrich
4-Chlororesorcinol
98%
Szinonimák:
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.56
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Guadalupe Albarrán et al.
Environmental science and pollution research international, 27(18), 22855-22864 (2020-04-24)
Radiation-induced degradation of chlorobenzene was conducted at 0.1, 0.4, 0.5, 0.7, and 1.0 mmol/dm3 concentrations in aerated environment and at 1.0 mmol/dm3 in oxygen-free and N2O-saturated solutions. The results demonstrated that the elimination of chloride is important when the solution is oxygen
Burcu Bekdeşer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(46), 11109-11115 (2014-11-05)
Hypochlorous acid (HOCl) is an important reactive oxygen species (ROS) and non-radical and is taking part in physiological processes concerned with the defense of the organism, but there has been limited information regarding its scavenging by polyphenols. This study was