Merck
309877
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitrophenol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(NO2)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
90-94 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitro
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The Suzuki coupling of 4-bromo-2-nitrophenol with boronic acid was studied.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adwoa Akwabi-Ameyaw et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4733-4739 (2009-07-10)
Two series of conformationally constrained analogs of the FXR agonist GW 4064 1 were prepared. Replacement of the metabolically labile stilbene with either benzothiophene or naphthalene rings led to the identification of potent full agonists 2a and 2g.