Fontos dokumentumok
C70908
5-Chlorosalicylic acid
98%
Szinonimák:
5-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
Teszt
98%
form
powder
mp
171-172 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKBASRXWGAGQDP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?