Merck
100919
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
98%
Szinonimák:
1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.13
Beilstein:
164119
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp
76-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
polimer felépítés
functionality: heterobifunctional
SMILES string
O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-(4-Bromobutyl)phthalimide can be used to synthesize:
  • Biologically important N4,N9-disubstituted 4,9-diaminoacridine derivatives.
  • Imidazo[4,5-b]pyridine derivatives applicable in the preparation of ketolide antibiotics.
  • Calix[4]arene and thiacalix[4]arene-based oxamate ligands.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of derivatives of imidazo [4,5-b] pyridine: Novel sulfur contained side chains for macrolide antibiotics
Liu L, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 19, 1-4 (2008)
Synthesis of multivalent oxamate ligands based on calix [4] arene and thiacalix [4] arene backbones in 1, 3-Alternate conformation
Noamane MH, et al.
Tetrahedron, 73, 4259-4264 (2017)
Zhanhui Wang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 971, 10-13 (2014-09-28)
The application of antibodies to small molecules in the field of bioanalytics requires antibodies with stable biological activity and high purity; thus, there is a growing interest in developing rapid, inexpensive and effective procedures to obtain such antibodies. In this
Development of a synthetic route towards N4, N9-disubstituted 4, 9-diaminoacridines: On the way to multi-stage antimalarials
Fonte M, et al.
Tetrahedron Letters, 60, 1166-1169 (2019)