Merck
C42203
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
99%
Szinonimák:
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12ClNO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.08
Beilstein:
3684083
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)