Merck
722499
Sigma-Aldrich
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
95%
Szinonimák:
2-(5-Bromopentyl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H14BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
59-64 °C
funkcionális csoport
bromo
imide
SMILES string
BrCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H14BrNO2/c14-8-4-1-5-9-15-12(16)10-6-2-3-7-11(10)13(15)17/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)