Fontos dokumentumok
S9896
Saporin Peptide
lyophilized powder, from Saponaria officinalis seeds
Szinonimák:
Saponin Extract
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Saporin from Saponaria officinalis seeds, lyophilized powder
biológiai forrás
plant seeds (Saponaria officinalis)
Minőségi szint
Teszt
10.00-30.00%
Forma
lyophilized powder
összetétel
Protein, ~20% Lowry
technika/technikák
activity assay: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)