794171
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Szinonimák:
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate, 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
fotokatalizátor aktiválása
450 nm
SMILES string
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.