272345
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
98%
Szinonimák:
2,4,6-Triphenylpyrylium fluoborate (6CI), 2,4,6-Triphenylpyrylium fluoroborate, 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate (7CI), TPPT
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
250-251 °C (lit.)
fotokatalizátor aktiválása
462 nm
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?