Merck
793221
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Szinonimák:
9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate, 10-Phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H24BF4N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.30
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reakcióalkalmasság
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>200 °C
fotokatalizátor aktiválása
450 nm
SMILES string
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C28H24N.BF4/c1-19-17-20(2)27(21(3)18-19)28-23-13-7-9-15-25(23)29(22-11-5-4-6-12-22)26-16-10-8-14-24(26)28;2-1(3,4)5/h4-18H,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGNMSOXRNBFBGX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.