Merck
Antitest alapok
Az antitestek alapvető szerkezete
Az immunglobulinokat (Igs) a B-limfociták termelik és a plazmába választják ki. Az Ig-molekula monomer formában egy kb. 150 kDa molekulatömegű glikoprotein, amely többé-kevésbé Y alakú. Az Ig-monomer alapszerkezete (1. ábra) két azonos félből áll, amelyeket két diszulfidkötés köt össze. Mindkét fél egy körülbelül 50 kDa nagyságú nehézláncból és egy körülbelül 25 kDa nagyságú könnyű láncból áll, amelyeket a könnyű lánc karboxilvégződésének közelében egy diszulfidkötés köt össze. A nehézlánc egy Fc részre oszlik, amely a karboxilvégződésnél (az Y alapjánál), és egy Fab részre, amely az aminóvégződésnél (az Y karjánál) található. A molekula Fc részéhez szénhidrátláncok kapcsolódnak. Az Ig-molekula Fc-része csak nehéz láncokból áll. Az IgG és IgM Fc-régiói az immunmoduláló sejtek, például a makrofágok felszínén lévő receptorokhoz kötődhetnek, és az immunválaszt szabályozó citokinek felszabadulását serkentik. Az Fc-régió az összes Ig-re közös fehérjeszekvenciákat, valamint az egyes osztályokra jellemző egyedi determinánsokat tartalmaz. Ezeket a régiókat konstans régióknak nevezik, mivel nem különböznek jelentősen az ugyanazon osztályon belüli különböző Ig-molekulák között. Az Ig-molekula Fab-része nehéz és könnyű láncokat tartalmaz, amelyeket egyetlen diszulfidkötés köt össze. Egy nehéz és egy könnyű láncpár együttesen alkotja az antitest antigénkötő helyét. Minden egyes Ig-monomer két antigénmolekulát képes megkötni. 
Alapvető immunoblobulin szerkezet
1. ábra.Alapvető immunoblobulin szerkezet.
Antitest osztályok és alosztályok
A fő immunglobulin (Ig) osztályok (2. ábra) az IgA, IgD, IgE, IgG és IgM. A madarak a tojássárgájában IgY-t is termelnek.
Főbb immunglobulin osztályok
2. ábra.Főbb immunglobulin osztályok.
Az osztályazonosságot a nehézlánc Fc régiójában található osztályspecifikus szekvenciák határozzák meg, amelyeket az Ig betűjelének megfelelő görög betűkkel jelölnek: alfa-IgA, delta-IgD, epsilon-IgE, gamma-IgG, mu-IgM. A könnyű láncok univerzálisak az immunglobulinok között, és két típusban fordulnak elő - kappa vagy lambda. Ezeket általában a görög kappa és lambda betűkkel jelölik. Lásd az és B táblázatot az emberi és egér immunglobulinok tulajdonságairól.
Az Táblázat az emberi és az egér immunglobulinok tulajdonságait.
A táblázat
* A könnyű láncok minden immunglobulin osztályban jelen vannak. Emberben a k. láncok 67%-ban, a λ láncok pedig 33%-ban fordulnak elő. Az arányokat más fajoknál lásd az Immunglobulin könnyűlánc-arányok táblázatban.
B. táblázat
A kappa és lambda aránya az Ig-populációban fajonként változik. Lásd C. táblázat.
C. táblázat
Antitest formák
Az antitesteket egész (intakt) molekulák és F(ab)2 antitest fragmentumok formájában kínáljuk.A D táblázat kiemel néhány gyakori antitestformát.
D. táblázat
Termékek
Loading
Hivatkozások
1.
K S, T A, T T. 1998. Decreased Fcgamma receptor III (CD16) expression on peripheral blood mononuclear cells in patients with Sjögren's syndrome. 25 4 689-96. J Rheumatol.
2.
DESAINTMARTIN J, SCHWARTZ J, MANNESSIER L, EYQUEM A. 1983. Idiotypic and anti-idiotypic determinants on lymphocytes during anti-Rh immunization. Revue Francaise de Transfusion et Immuno-hématologie. 26(6):573-583. https://doi.org/10.1016/s0338-4535(83)80072-5
3.
De Reys S, Hoylaerts M, De Ley M, Vermylen J, Deckmyn H. 1994. Fc-independent cross-linking of a novel platelet membrane protein by a monoclonal antibody causes platelet activation. 84(2):547-555. https://doi.org/10.1182/blood.v84.2.547.547