Bevezetés az SDS-PAGE-ba - A fehérjék méret szerinti elválasztása
A poliakrilamid gélek akrilamid és bisz-akrilamid (N,N'-metilén-biszakrilamid) reakciójával jönnek létre, ami erősen térhálósodott gélmátrixot eredményez. A gél szitaként működik, amelyen keresztül a fehérjék az elektromos mező hatására mozognak. A fehérjék összességében pozitív vagy negatív töltést tartalmaznak; ez lehetővé teszi a fehérjemolekula mozgását az izoelektromos pont felé, ahol a molekulának nincs nettó töltése. A fehérjék denaturálásával és egységes negatív töltésükkel lehetővé válik a fehérjék méretük alapján történő szétválasztása a pozitív elektród felé történő vándorlásuk során.
1. ábra.SDS-PAGE fehérjeminták és color burst fehérjemarker(C1992)
Protokoll
Szükséges anyagok és reagensek
- Vertikális elektroforéziskamra tápegységgel, üveglemezekkel, távtartókkal és fésűkkel
MEGJEGYZÉS: Az akrilamid és a bisz-akrilamid neurotoxikus természetű. Minden lépést pormentes kesztyűben kell elvégezni.
Gél előkészítés
- Tisztítsa meg a gélöntőegység üveglapjait és távtartóit ionmentesített vízzel és etanollal.
- Az üveglapokat a távtartókkal együtt állítsa össze egy stabil, egyenletes felületen.
- Készítse el a reszolváló géloldatot a következő mennyiségek felhasználásával (10 ml-hez) a szükséges gél százalékos arányától függően.
- Öntse a géloldatot a távtartókkal összeállított lemezekbe. Az egyenletes és vízszintes felbontású gélfelület fenntartása érdekében fedje le a felületet vízzel vagy izopropanollal (I9516).
- Hagyja a gélt szobahőmérsékleten kb. 20-30 percig szilárdulni.
- Készítse el az egymásra helyező géloldatot a következő mennyiségek felhasználásával (10 ml-hez):
*A TEMED-nek kell az utolsó hozzáadott összetevőnek lennie
- Távolítsa el a reszolváló gélen
- Adja hozzá az 5%-os stacking géloldatot, amíg az túlcsordul. Azonnal helyezze be a fésűt, ügyelve arra, hogy ne maradjanak légbuborékok a gélben vagy a lyukak közelében.
- Hagyja, hogy a gél szobahőmérsékleten kb. 20-30 percig szilárduljon.
Minta előkészítése
- Egy térfogatnyi fehérjemintához (sejt- vagy szövetlizátum) adjunk ugyanannyi térfogatnyi töltőpuffert.
- A fenti keveréket 95 °C-on 5 percig forraljuk. Centrifugáljuk 16000 xg-nél 5 percig.
- Ezek a minták -20 °C-on tárolhatók, vagy felhasználhatók a gélelektroforézis folytatásához.
Gélfestés
Coomassie Blue festés: A fehérje gélek Coomassie Brilliant Blue R-250-gyel történő festése gyakori eljárás az SDS-PAGE által felbontott fehérjék láthatóvá tételére. Rendkívül érzékeny és alkalmas a gélek hosszú távú tárolására.
Szükséges reagensek
- Gélfixáló oldat (500 ml)
Methanol (M3641) 250 ml
Glaciális ecetsav (695092) 50 mL
Víz 200 ml
- Koomassie-oldat
CBB R-250 (B6529) 0.1%
Methanol (M3641) 40%
&a>.nbsp;Glaciális ecetsav (695092) 10%
A festékoldatot a Whatmann No. 1 szűrőpapírral.
- festékoldat
Methanol ((M3641) 50 ml
Glaciális ecetsav (#695092) 35 ml
- Gél tárolóoldat
Glaciális ecetsav (695092) 25 ml
Víz 475 ml
Eljárás
- Az elektroforézis után helyezze a gélt egy gélfixáló oldatot tartalmazó műanyag tálcába. Helyezze a tálcát egy ringatóasztalra, és rögzítse a fehérjéket 2 órán keresztül.
- Vegye ki a gélfixáló oldatot, és adjon hozzá Coomassie-oldatot. Helyezze egy ringatóasztalra, és fesse meg a gélt 2-4 órán keresztül.
- A festési lépés után a gélt többször mossa át desztillált vízzel a felesleges festék eltávolításához.
- Adjon a gélhez festéktelenítő oldatot. Helyezze hintázóasztalra, és kb. 4 órán keresztül destainezze, amíg tiszta kék sávok nem válnak láthatóvá tiszta háttéren.
- A destainezés után a gélek tárolhatók géltároló oldatban, és szükség szerint fényképezhetők.
Ezüst festés
Nagyon érzékeny, fehérjék kimutatására alkalmas, SDS-PAGE gélekhez alkalmas ezüstfestő készletet kínálunk. A következő reagensek szükségesek még hozzá:
- Fixáló oldat
. Etanol (E7023) 50 ml
Ecetsav 10 ml
Víz 40 mL
- 30% etanol (E7023) oldat
Eljárás
- Az elektroforetikus futtatás után a gélt 40 percre fixáló oldatba mártjuk. Az egy éjszakán át tartó fixálóban való merítés tisztább hátteret eredményez.
- Vegye ki a fixáló oldatot, és mossa a gélt 10 percig 30%-os etanol oldattal, majd mossa 10 percig ultra-tiszta vízzel.
- Vezesse le a vizet, és inkubálja a gélt szenzibilizáló oldatban 10 percig.
- Vegye ki a szenzibilizáló oldatot, és mossa a gélt kétszer vízzel, mindegyik mosás 10 percig tart.
- Távolítsa el a vizet, és merítse a gélt 10 percre ezüstoldatba.
- Távolítsa el az ezüstoldatot, és mossa a gélt vízben 1,5 percig.
- Dobja ki a vizet, és merítse a gélt fejlesztőoldatba 3-7 percre.
- Adjon 5 ml stop-oldatot a fejlesztőoldathoz, és inkubálja 5 percig. Távolítsa el a fejlesztő/stop oldatot, és mossa a gélt 15 percig ultratiszta vízben.
- A gél lefényképezhető, és friss, ultratiszta vízben is tárolható.
Kettős festés esetén a gélt CBB R-250-gyel, majd a fenti eljárásokkal ezüstfestéssel fesse meg.
Fluoreszcens festékek: Fehérjeelektroforézishez kínálunk fluoreszcens SYPRO és Lucy festékeket. A géleket vagy sötétben lehet a fluoreszcens festékbe meríteni, vagy a gélt az elektroforézis során katódpufferrel keverni.
A festési protokollok a használt festéktől függnek, és itt találhatók:
- SYPRO® Ruby Protein Gel Stain (PDF)
- LUCY® 506 oldat (PDF)
Visszafordítható gélfestés
Megfordítható gélfestés
A reverzibilis gélfestés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fehérjék SDS-PAGE után western blotting eljárással továbbhaladjon.
R-PROB festés: Az R-PROB egy egyedülálló festék, amely a fehérjéket PAGE-géleken és western blotokon detektálja.
Szükséges reagensek:
- Reversible Protein Detection Kit for Membranes and Polyacrylamide Gels (RPROB)
- Fixáló oldat
- Fixáló oldat /a> (F7264)
- 10%-os ecetsav
- EDTA 50 mM
Eljárás
- A géleket az elektroforézis után 20 percre fixáló oldatba helyezzük. Ismételje meg ezt a lépést kétszer.
- Öblítse át a gélt vízben kétszer, minden mosás 30 percig tart.
- Inkubálja a gélt festőoldatban 20-40 percig, enyhe keverés mellett.
- Mossa le a felesleges festéket 10%-os ecetsavval.
- A festéktelenítéshez mossa le a gélt EDTA-val, majd két, egyenként 15 perces mosás következik vízben vagy fixálóoldatban.
Rézfestés: A fehérjék vándorlásának és elválasztásának megerősítésére a gélt meg lehet festeni egy reverzibilis festékkel, például CuCl2-val.
Szükséges reagensek
- 0,3 M CuCl2 oldat
- 0.25 M Tris és 0,25 M EDTA oldat
Eljárás
- A géleket az elektroforézis után legfeljebb 30 percig öblítsük desztillált vízben.
- Áztassa a gélt 0,3 M CuCl2 -oldatban 10 percig.
- Öblítse le ionmentesített vízzel.
- A fehérjék kék háttérben világos zónákként láthatóvá válnak.
- A gél Western blothoz való teljes festékmentesítéséhez mossa a festett géleket 0.25 M Tris és 0,25 M EDTA oldattal, pH 9, többször.
- A destained gélt transzferpufferbe helyezzük, mielőtt folytatnánk a transzfer beállítását.
2. ábra.Blotting és vertikális elektroforézis rendszer
Ha az elektroforézis után a fehérjéket membránra szeretnénk átvinni, akkor a protokollt itt találja.
Hivatkozás