Merck
T8003
Sigma-Aldrich
Trypsin aus Rinderpankreas
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
Größe auswählen
100 MG
CHF 68.60
500 MG
CHF 198.00
1 G
CHF 334.00
10 G
CHF 2’000.00
CHF 68.60
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 68.60
500 MG
CHF 198.00
1 G
CHF 334.00
10 G
CHF 2’000.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 68.60
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Typ
Type I
Qualitätsniveau
Form
solid
Spezifische Aktivität
~10,000 BAEE units/mg protein
Mol-Gew.
23.8 kDa
Zusammensetzung
protein, 90-100%
Löslichkeit
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Fremdaktivität
Chymotrypsin ≤4 BTEE units/mg protein
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Für den Trypsinverdau von Peptiden ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid) verwenden. Die typische Verwendung für dieses Produkt besteht im Entfernen von adhärenten Zellen von einer Kulturoberfläche. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
Biochem./physiol. Wirkung
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininrückständen. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zum Spalten von Ester und Amidbindungen von synthetischen Derivaten von Aminosäuren eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, der Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert, welche die Peptidbindungen verdecken, auf die sich das Trypsin auswirkt. Durch das Entfernen dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Komponenten
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Vorsicht
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Einheitendefinition
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein A253 von 0,001 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C.
Angaben zur Herstellung
Soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Geraldine Delbès et al.
Biology of reproduction, 80(2), 320-327 (2008-11-07)
Advances in treatment for testicular cancer that include the coadministration of bleomycin, etoposide, and cisplatin (BEP) have brought the cure rate to higher than 90%%. The goal of this study was to elucidate the impact of BEP treatment on gene
Yihao Jiang et al.
eLife, 9 (2020-12-05)
Physiological response to thermal stimuli in mammals is mediated by a structurally diverse class of ion channels, many of which exhibit polymodal behavior. To probe the diversity of biophysical mechanisms of temperature-sensitivity, we characterized the temperature-dependent activation of MthK, a
Sajna Anand Sadanandan et al.
Virus research, 223, 20-27 (2016-06-23)
Nora virus is an enteric virus that causes persistent, non-pathological infection in Drosophila melanogaster. It replicates in the fly gut and is transmitted via the fecal-oral route. Nora virus has a single-stranded positive-sense RNA genome, which is translated in four
Curt Mazur et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
Intrathecal (IT) delivery and pharmacology of antisense oligonucleotides (ASOs) for the CNS have been successfully developed to treat spinal muscular atrophy. However, ASO pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties remain poorly understood in the IT compartment. We applied multimodal imaging
Heather E Fice et al.
Genes, 10(7) (2019-07-25)
Telomeres are repeat regions of DNA that cap either end of each chromosome, thereby providing stability and protection from the degradation of gene-rich regions. Each cell replication causes the loss of telomeric repeats due to incomplete DNA replication, though it
Protokolle
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.