Merck
A1153
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder
Synonym(e):
BPTI, Boviner pankreatischer Trypsin-Inhibitor, Trasylol, Trypsin-Inhibitor (basisch, pankreatisch)
Größe auswählen
1 MG
CHF 57.30
5 MG
CHF 99.70
10 MG
CHF 125.00
25 MG
CHF 251.00
100 MG
CHF 1’460.00
250 MG
CHF 2’270.00
CHF 57.30
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 57.30
5 MG
CHF 99.70
10 MG
CHF 125.00
25 MG
CHF 251.00
100 MG
CHF 1’460.00
250 MG
CHF 2’270.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 57.30
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Aprotinin aus Rinderlunge, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
Biologische Quelle
bovine lung
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
3-8 TIU/mg solid
Mol-Gew.
~6,500
Löslichkeit
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChIKey
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
cow ... PTI(404172)
Allgemeine Beschreibung
Aprotinin aus Rinderlunge ist ein globuläres Polypeptid-Monomer mit einem Molekulargewicht von 6,5 kDa.[1] Aprotinin wird häufig als unspezifischer Serinprotease-Inhibitor eingesetzt und besteht aus einem antiparallelen β-Faltblatt, einer N-terminalen 310-Helix und einer C-terminalen und α-Helix.[2] Aprotininreste der Aminosäuren 13–18 sind für die Bindung an Serinproteasen von besonderer Bedeutung.[3]
Anwendung
Aprotinin aus Rinderlunge wird verwendet:
  • als Proteasehemmer in Radioimmunpräzipitationspuffer (RIPA) zur Homogenisierung von kardialen mikrovaskulären Endothelialzellen (CMECs)(4) und humanen Brustepithelzellen[4]
  • in Angiogenese-Assays von Fibroblasten[5]
  • bei der proteomischen Stabilisierung von Speichelüberstand[6]
Aprotinin wird im Wesentlichen als Trypsin-Inhibitor eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Aprotinin hemmt Proteasen wie z. B. Trypsin, Plasmin, Chymotrypsin und Thrombin. Es blockiert die Bradykinin-Synthese aus Kininogen.[1] Es wird zur Behandlung von Blutverlust bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt.[3]
Aprotinin ist ein kompetitiver Inhibitor der Serinprotease, der stabile Komplexe mit Enzymen bildet und aktive Enzymstellen blockiert. Diese Bindungen sind reversibel und die meisten Aprotinin-Protease-Komplexe lösen sich bei extremen pH-Werten von >10 oder <3 auf. Strukturell ist Aprotinin ein monomeres globuläres Protein; ein Derivat aus der Rinderlunge, das aus 58 Aminosäuren besteht, die in einer einzelnen Polypeptidkette mit drei vernetzenden Disulfidbrücken angeordnet sind.
Einheitendefinition
Eine Trypsin-Inhibitor-Einheit (TIU) senkt die Aktivität von zwei Trypsin-Einheiten um 50 %, wobei eine Trypsin-Einheit bei pH 7,8 und 25 °C 1,0 μmol N-α-Benzoyl-DL-arginin-p-nitroanilid pro Minute hydrolisiert. Eine weitere häufig verwendete Einheit ist KIU, wobei 1 TIU = 1.300 KIU.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt ist ein lyophilisiertes Pulver mit einer Aktivität von 3-8 TIU/mg des festen Pulvers. Aprotinin ist frei löslich in Wasser (>10 mg/ml) und wässrigen Puffern mit geringer Ionenstärke. Verdünnte Lösungen sind im Allgemeinen nicht so stabil wie konzentrierte Lösungen, die Stabilität der Lösung hängt jedoch auch vom pH-Wert ab. Aprotinin ist relativ stabil gegen Denaturierung – nur Thermolysin hat sich als fähig erwiesen, es bei 60-80 °C abzubauen. Aprotinin kann durch Filtration mit einem 0,2-μm-Filter sterilisiert werden.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aprotinin interacts with substrate-binding site of human dipeptidyl peptidase III
Agic D, et al.
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 8(1), 1-11 (2019)
RNAPro? SAL: A device for rapid and standardized collection of saliva RNA and proteins
Chiang SH, et al.
Biotechniques, 58(2), 69-76 (2015)
Perioperative systemic haemostatic agents
Mahdy AM and Webster NR
British journal of anaesthesia, 93(6), 842-858 (2004)
J Pyo et al.
Journal of dairy science, 103(5), 4236-4251 (2020-03-17)
This study evaluated how feeding colostrum- or a colostrum-milk mixture for 3 d postnatal affects plasma glucagon-like peptide-2 (GLP-2), serum insulin-like growth factor-1 (IGF-1), and small intestinal histomorphology in calves. Holstein bulls (n = 24) were fed colostrum at 2
The effects of cell death-inducing DNA fragmentation factor-alpha-like effector C (CIDEC) on milk lipid synthesis in mammary glands of dairy cows
Yang Y, et al.
Journal of Dairy Science, 100(5), 4014-4024 (2017)
Artikel
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protokolle
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the exact TIU/mg for the product? The information gives a range (3-8TIU/mg) but I need the exact value in order to calculate what size I need to order based on my samples.
    1 answer
    1. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Analysis'. Please see the link below to access a specific lot or sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1153#product-documentation
      Helpful?
  2. What type of inhibitor is Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 answer
    1. Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes that block the active site of the enzyme.
      Helpful?
  3. How should I store solutions of Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 answer
    1. Sterile solutions of aprotinin may be stored at 4 °C or as frozen aliquots at -20 °C.
      Helpful?
  4. When using Product A1153, Aprotinin from bovine lung, what is the conversion from KIU to TIU?
    1 answer
    1. According to data from our labs here at Sigma, there are approximately 1300 KIU per 1 TIU.  This, along with other useful information, can be found on the product information sheet available at our website:  A1153 Product Information Sheet
      Helpful?
  5. Is Aprotinin from bovine lung, Product A1153, the same as Trasylol?
    1 answer
    1. Trasylol is the Bayer AG registered trademark name for this material.
      Helpful?
  6. What are typical concentrations of Aprotinin from bovine lung, Product A1153, to use as a protease inhibitor?
    1 answer
    1. Typical concentration of Aprotinin to be used as a protease inhibitor is 1 μM or approximately 6.5 μg/ml.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.