6502
Trypsin, Bovine Pancreas
Synonym(e):
Trypsin, Bovine Pancreas
Größe auswählen
CHF 73.80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 73.80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
RTECS - YN5075000
Merck USA index - 14, 9795
Qualitätsniveau
Form
solid
Spezifische Aktivität
≥2,500 USP units/mg dry wt
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
HCl: 1 mM
neutral buffer: soluble
water: soluble
Fremdaktivität
Chymotrypsin ≤50 NF units/mg dry wt.
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kostka, V., and Carpenter, F.H. 1964. J. Biol. Chem.239, 1799.
Hummel, B.C.W. 1955. Can. J. Biochem. Physiol.37, 1393.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1