| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Nom du produit
Acide chlorhydrique, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
190 hPa ( 20 °C), 3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
36.5-38.0% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
37%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C, 1.19 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| concentration 37% | concentration - | concentration - | concentration - |
| application(s) liquid formulation | application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency Ph. Helv. | agency - |
| technique(s) API processing | salt formation: suitable | technique(s) API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| assay 36.5-38.0% (alkalimetric) | assay - | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide chlorhydrique
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 1003141000 | 04022536004358 |
| 1003149201 | 04022536660738 |
| 1003142500 | 04022536004372 |
| 1003142508 | 04027269304584 |
| 1003149025 | 04022536004396 |