Merck
Passer à
07-424
Anticorps anti-phospho-histone H3 (Thr3)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3T3P, Histone H3 (phospho T3)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, WB, inhibition assay
Citations:
57
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr3)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
L'histone H3.1t (UniProt : Q16695 ; également appelée H3/t, H3t, H3/g) est codée par le gène HIST3H3 (également nommé H3FT) (identifiant du gène : 8290) chez l'être humain. Les histones sont des protéines nucléaires basiques hautement conservées qui sont responsables de la structure de la chromatine sous forme de nucléosome chez les eucaryotes. Elles jouent donc un rôle central dans la régulation de la transcription, la réparation de l'ADN, la réplication de l'ADN et la stabilité chromosomique. Deux molécules de chacune des quatre histones de cœur (H2A, H2B, H3 et H4) forment un octamère, autour duquel l'ADN est enroulé sous forme d'unités répétitives, appelées nucléosomes, limitant l'accès à l'ADN de la machinerie cellulaire qui a besoin d'ADN comme matrice. L'histone H3 comporte un domaine globulaire principal et une longue queue N-terminale qui dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques affectant les processus cellulaires. La queue N-terminale des histones est sujette aux modifications post-traductionnelles telles que phosphorylation, acétylation et méthylation, qui recrutent des facteurs de régulation en aval, agissent sur la structure de la chromatine et sont des déterminants cruciaux de la transcription. L'histone H3 peut être acétylée par des histones acétyltransférases au niveau de plusieurs résidus de lysine situés dans la queue d'histone. L'acétylation est généralement associée à une activité transcriptionnelle et la méthylation des résidus de lysine et d'arginine peut avoir une action d'activation ou de répression selon le résidu qui est modifié. La triméthylation de l'histone H3 est l'une des marques épigénétiques les plus étudiées. Il a été signalé que les modifications H3K4me3 se produisent systématiquement au niveau des sites d'initiation de la transcription, et le domaine H3K4me3 est associé à une plus forte activité transcriptionnelle et à l′identité cellulaire durant le développement pré-implantation et le processus de génération des cellules souches embryonnaires à partir de la masse cellulaire interne et des cellules souches trophoblastiques à partir du trophectoderme. L'histone H3 est phosphorylée au niveau de la thréonine 4 (H3T3ph) par la protéine kinase associée à l'histone H3 (HASPIN) au cours de la prophase, et déphosphorylée pendant l'anaphase et la phosphorylation au niveau de la sérine 11 (H3S10ph) par la kinase aurora B est essentielle à la condensation chromosomique et à la progression du cycle cellulaire lors de la mitose et de la méiose. (réf. : Sharifi-Zarchi, A., et al. (2017). BMS Genomics. 18; Article 964; Liu, X., et al. (2016). Nature. 537(7621); 558-562].
Poids réel (observé) : env. 17 kDa ; poids théorique (calculé) : 15,51 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 13 acides aminés entourant la phosphothréonine 3 de l'histone H3 humaine.
Application
Tests de contrôle qualité
Produit évalué par western blotting sur des extraits acides de cellules HeLa traitées à la colcémide.Analyse par western blotting : une dilution au 1/5 000e de cet anticorps a permis de détecter la phospho-histone H3 (Thr3) dans un extrait acide de cellules HeLa traitées à la colcémide (50 ng/ml, toute une nuit), mais pas la protéine histone H3 recombinante.
Applications testéesTests d'inhibition peptidique : la détection d'une bande cible dans un extrait acide de cellules HeLa traitées à la colcémide (50 ng/ml, toute une nuit) a été empêchée par le blocage préalable d'un lot représentatif avec le phosphopeptide immunogène, mais pas avec le peptide histone H3 non phosphorylé. Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-histone H3 (Thr3) dans des cellules NIH3T3. Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte l'histone H3 phosphorylée au niveau de la thréonine 3.
Physical form
Format : produit non purifié
Immunodéplétion
Sérum de lapin ayant subi une immunodéplétion et contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Preparation Note
Conserver entre -10 °C et -25 °C. Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des protéines extraites en milieu acide provenant de cellules HeLa mitotiques.
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa traitées à la colcémide
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
07-14504-74607-690
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
JY325, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Mitotic phosphorylation of histone H3 at threonine 3
Polioudaki, H., et al
Febs Letters, 560, 39-44 (2004)
Maria A Abad et al.
The Journal of cell biology, 218(12), 3912-3925 (2019-10-02)
Chromosome association of the chromosomal passenger complex (CPC; consisting of Borealin, Survivin, INCENP, and the Aurora B kinase) is essential to achieve error-free chromosome segregation during cell division. Hence, understanding the mechanisms driving the chromosome association of the CPC is
Identification and dynamics of two classes of aurora-like kinases in Arabidopsis and other plants.
Demidov, D; Van Damme, D; Geelen, D; Blattner, FR; Houben, A
Plant Cell null
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
07-42404053252745171