Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
07-145
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser28)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer28)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Cet anticorps reconnait l'histone H3 phosphorylée au niveau du résidu Ser28.
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces en raison de la conservation de la séquence.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à l'histone H3 phosphorylée au niveau du résidu Ser28.
Épitope : histone H3 phosphorylée au niveau du résidu Ser28
Application
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser28) dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa traitées à la colcémide et non traitées.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-histone H3 (ser28) dans des cellules HeLa.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la phospho-histone H3 (Ser28) dans un lysat de cellules HeLa traitées à la colcémide.
Analyse de spécificité par dot blot : Un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter les peptides correspondant à la phospho-histone H3 (Ser28), mais aucun peptide correspondant à d'autres histones modifiées et non modifiées.
Analyse de l'inhibition peptidique : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a été inhibée par des peptides spécifiques de la phospho-histone H3 (Ser28), mais pas par des peptides non spécifiques.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps anti-phospho-histone H3 (Ser28) (anticorps polyclonal de lapin), validé en western blotting, en immunocytochimie, en dot blot, en immunologie plaquettaire et en immunoprécipitation de la chromatine, pour détecter la phospho-histone H3 (Ser28), également appelée H3F3, H3F3B ou H3S28P.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait acide de cellules HeLa
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter la phospho-histone H3 (Ser28) dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids observé : ~17 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 M avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Role of apoptosis in low-dose hyper-radiosensitivity.
S A Krueger,M C Joiner,M Weinfeld,E Piasentin,B Marples
Radiation Research null
Topoisomerase inhibitor induced dephosphorylation of H1 and H3 histones as a consequence of cell cycle arrest.
Nicole Happel, Arne Sommer, Kristina Hanecke, Werner Albig, Detlef Doenecke
Journal of Cellular Biochemistry null
Dazl deficiency leads to embryonic arrest of germ cell development in XY C57BL/6 mice.
Lin, Y; Page, DC
Developmental Biology null
G1 phase regulation, area-specific cell cycle control, and cytoarchitectonics in the primate cortex.
Lukaszewicz, A; Savatier, P; Cortay, V; Giroud, P; Huissoud, C; Berland, M; Kennedy, H; Dehay, C
Neuron null
Adrien Demilly et al.
PloS one, 6(6), e21213-e21213 (2011-06-23)
Genes of the coe (collier/olfactory/early B-cell factor) family encode Helix-Loop-Helix transcription factors that are widely conserved in metazoans and involved in many developmental processes, neurogenesis in particular. Whereas their functions during vertebrate neural tube formation have been well documented, very