Merck
Passer à
322415
Méthanol
≥99.8%, anhydrous, suitable for tissue processing
Methanol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Technique(s):
tissue processing: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Méthanol, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
tissue processing: suitable
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Le méthanol est un solvant organique industriel couramment utilisé en synthèse organique. Il est considéré comme une source potentielle d'hydrogène dans la technologie de la pile à combustible en raison de son ratio H/C élevé, de sa faible propension à produire de la suie, de sa température de reformage relativement basse et parce qu'il existe à l'état liquide à température ambiante. Les oléfines (éthylène ou propylène) formées à partir du méthanol par un procédé MTO (« methanol-to-olefins ») peuvent se substituer au pétrole et au gaz pour produire des combustibles hydrocarbonés.
Application
Le méthanol a servi à fixer des tissus durant la préparation de fins frottis sanguins teintés au Giemsa.[1] Il a été employé dans une étape de purification lors de la synthèse de pyocyanine, un composé toxique présent dans Pseudomonas aeruginosa.
Le méthanol a été utilisé dans les applications suivantes :
  • Synthèse et purification de la pyocyanine, estimation spectrophotométrique de la concentration en pyocyanine et calcul de la concentration molaire de pyocyanine à partir des données d'absorption du spectrophotomètre[2]
  • Constituant d'une solution colorante utilisée en analyse caryotypique[3]
  • Constituant d'une solution colorante destinée à teinter les colonies cellulaires dans un test de formation de colonies
Packaging
Voir nos options de récipients consignés.
Other Notes
Les récipients Pure-Pac® II requièrent l'utilisation de coupleurs de vanne Macro de Micro Matic, réf. Z560723 pour la distribution des solvants.
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
179957179337494437
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
Laboratory Reagent
grade
ACS reagent
grade
-
assay
99.8%
assay
≥99.6%
assay
≥99.8%
assay
≥99.93%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Méthanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Matthew P Horning et al.
Lab on a chip, 14(12), 2040-2046 (2014-05-02)
A paper microfluidic cartridge for the automated staining of malaria parasites (Plasmodium) with acridine orange prior to microscopy is presented. The cartridge enables simultaneous, sub-minute generation of both thin and thick smears of acridine orange stained parasites. Parasites are stained
Rajkumar Cheluvappa
MethodsX, 1, 67-73 (2014-01-01)
Preparation of the toxin pyocyanin from the bacterium Pseudomonas aeruginosa is an exacting procedure. Pyocyanin is expensive to commercially purchase. The sellers do not give out the extraction procedure. Classically, pyocyanin preparation involves complicated multi-step P. aeruginosa culturing and solvent
Generation of Embryonic Stem Cells in Rabbits.
Methods in Molecular Biology, 1341, 49-66 (2016)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
322415-6X1L04061826703007
322415-4X2L04061826702994
322415-PZ04061823901284
322415-250ML04061837537356
322415-200L04061838152077
322415-12X100ML04061826702987
322415-100ML04061826702970
322415-1L04061837533235
322415-20L-P204061838161529
322415-2L04061837533242
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this part number come with a septum on the bottle you need a needle to pierce through?
    1 answer
    1. Yes this product is packaged with a SureSeal Crown cap.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review