Merck
AccueilLa sécurité des produitsMentions de danger et conseils de prudence
Mentions de danger et conseils de prudence
Mentions de danger
Il existe 72 mentions de danger individuelles et 17 combinées - Elles sont désignées par un code alphanumérique unique, composé d'une lettre et de trois chiffres, comme suit :
  • La lettre "H" (pour "hazard statement" ou mention de danger)
  • Un chiffre désignant le type de dangers, comme suit :
    • "2" pour les dangers physiques
    • "3" pour les dangers pour la santé
    • "4" pour les dangers pour l'environnement
  • Deux chiffres correspondant à la numérotation séquentielle des dangers découlant des propriétés intrinsèques de la substance ou du mélange, telles que les propriétés explosives (codes 200 à 210), l'inflammabilité (codes 220 à 230), etc.
Conseils de prudence
Il existe 116 conseils de prudence individuels et 33 combinés - Ils sont désignés par un code alphanumérique unique, composé d'une lettre et de trois chiffres, comme suit :
  • La lettre "P" (pour "precautionary statement" ou conseil de prudence)
  • Un chiffre désignant le type de précautions d'usage, comme suit :
    • "1" pour les conseils de prudence généraux
    • "2" pour les conseils de prudence concernant la prévention
    • "3" pour les conseils de prudence concernant l'intervention
    • "4" pour les conseils de prudence concernant le stockage
    • "5" pour les conseils de prudence concernant l'élimination
  • Deux chiffres (correspondant à la numérotation séquentielle des conseils de prudence)
Pictogrammes et codes de danger
Comparé au système actuel de l'UE, les pictogrammes (anciennement : symboles de danger) apparaissent comme le changement le plus notable. Alors que la plupart des pictogrammes du SGH ont un équivalent dans le système précédent, les pictogrammes SGH 04, SGH 07 et SGH 08 sont totalement nouveaux.
Le système SGH repose sur 16 classes de dangers physiques, 10 classes de dangers pour la santé et 3 classes de dangers pour l'environnement et comprend les éléments de communication suivants :