Key Documents
279544
Sigma-Aldrich
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
1098242
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Propanol may be used as a starting material in the vapour-phase synthesis of 2-propylphenol and 3-pentanone over CeO2-MgO and CeO2-Fe2O3 catalysts, respectively. It may also be used as a solvent for the palladium catalyzed cross-coupling of boronic acids with aryl halides to form biaryls.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis of 3-pentanone from 1-propanol over CeO2-Fe2O3 catalysts
Kamimura Y, et al
Applied Catalysis A: General, 252(2), 399-410 (2003)
Synthesis of unsymmetrical biaryls using a modified Suzuki cross-coupling: 4-biphenylcarboxaldehyde
Bret EH, et al.
Organic Syntheses, 75, 53-53 (1998)
Ortho-selective alkylation of phenol with 1-propanol catalyzed by CeO2-MgO
Sato S, et al
J. Catal., 184(1), 180-188 (1999)
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Thijs Pasman et al.
Membranes, 10(11) (2020-11-11)
Polymeric membranes are widely applied in biomedical applications, including in vitro organ models. In such models, they are mostly used as supports on which cells are cultured to create functional tissue units of the desired organ. To this end, the