Documents
890890P
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioléoyl-3-triméthylammonium-propane (chlorure), DOTAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H80NO4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
698.54
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g ((890890P-1G))
pkg of 2 × 100 mg ((890890P-200MG))
pkg of 5 × 100 mg ((890890P-100MG))
pkg of 1 × 25 mg ((890890P-25MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Clé InChI
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Application
18:1 TAP (DOTAP) a été utilisé dans des solutions de chloroforme pour former un film sec dans la préparation de liposomes cationiques. Il a également été utilisé dans la solution mère standard utilisée pour la préparation de liposomes cationiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Le DOTAP (1,2-dioléoyl-3-triméthylammonium-propane) est une structure lipidique cationique utilisée pour délivrer in vitro et in vivo des acides nucléiques et des protéines. La composition lipidique et le type de cellule affectent le potentiel de transfection du DOTAP Le DOTAP assure la médiation de la technique de knockdown de gènes dans les cellules souches hématopoïétiques (CSH).
Conditionnement
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (840875P-200 mg)
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (840875P-500mg)
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (890890P-25 mg)
Flacon de 60 ml en verre ambré à goulot large et bouchon à vis (890890P-1g)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cationic liposomes induce cytotoxicity in HepG2 via regulation of lipid metabolism based on whole-transcriptome sequencing analysis
Li Y, et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, 19(1), 43-43 (2018)
Analysis of cationic liposomes by reversed-phase HPLC with evaporative light-scattering detection
Zhong Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(4), 947-951 (2010)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Hojun Kim et al.
ACS nano, 12(9), 9196-9205 (2018-08-08)
The success of gene technologies hinges on our ability to engineer superior encapsulation and delivery vectors. Cubosomes are lipid-based nanoparticles where membranes, instead of enveloping into classic liposomes, intertwine into complex arrays of pores well-ordered in a cubic lattice. These