MilliporeSigma
Passer à
L6876
Lysozyme from chicken egg white
powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Date d'expédition estimée le05 octobre 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
109,00 $
5 g
Date d'expédition estimée le05 octobre 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
354,00 $
10 g
Date d'expédition estimée le05 octobre 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
536,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 210,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
4 240,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
235-747-3
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥39,000 units/mg protein
Biological source:
chicken egg white
109,00 $
Date d'expédition estimée le05 octobre 2026Détails
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder or granules
specific activity
≥39,000 units/mg protein
mol wt
single-chain 14.3 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Application
Le lysozyme de blanc d'œuf de poule a été utilisé pour l'extraction d'ADN génomique de cellules bactériennes. Il a été utilisé comme standard externe pour une analyse de masse par MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight).
L′enzyme dégrade la paroi cellulaire des bactéries ; elle est utilisée pour préparer des sphéroplastes.
Biochem/physiol Actions
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes. Les cellules à Gram négatif sont moins susceptibles, en raison de la présence d′une membrane externe et d′une proportion plus faible de peptidoglycanes. Cependant, ces cellules peuvent être hydrolysées en présence d′EDTA, qui chélate les ions métalliques de la membrane externe des bactéries.
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Le lysozyme hydrolyse les liaisons β(1→4) entre les résidus d′acide N-acétylmuramique et de N-acétyl-D-glucosamine dans le peptidoglycane et entre les résidus de N-acétyl-D-glucosamine dans la chitodextrine. Les cellules à Gram positif sont très susceptibles à cette hydrolyse, car leur paroi cellulaire contient une proportion élevée de peptidoglycanes.
Features and Benefits
La lysozyme de blanc d'œuf de poule est une enzyme polyvalente aux propriétés uniques qui en font un produit efficace dans diverses applications, comme la dégradation de la paroi des cellules bactériennes, l'extraction d'ADN génomique et l'emploi en tant qu'étalon externe dans l'analyse de masse. Elle est fiable, active sur une large plage de pH et disponible en différents conditionnements.
Other Notes
Une unité permet de lyser 0,6 μg de Micrococcus lysodeikticus par minute selon une analyse par turbidimétrie à 600 nm sur une suspension tamponnée à pH 6,2 à 25 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
L3790L7773L4631
description
powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
description
10 mg/mL
description
aseptically filled
description
For use as a marker in SDS-PAGE
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
≥39,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
Gene Information
chicken ... LYZ(396218)
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
-
biological source
chicken egg white
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
form
powder or granules
form
liquid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysozyme from chicken egg white
Pictogrammes
Health hazard
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Once the powder dissolved in water, the pH is around 3. Even if in phosphate buffer at pH7, the pH drops to pH4. Is there something else in the protein powder?
    1 answer
    1. While the pH of this product in solution has not been evaluated, lysozyme solutions are most stable at acidic pH. The optimum working pH range is 6.0 - 9.0. For assay purposes, the enzyme is prepared in a 10 mM Tris-HCl, pH 8. Tris is a stronger buffer and better able to hold the recommended optimum pH. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/319/164/23193256rev0325-ms.pdf
      Helpful?
  2. Would it be possible to confirm the purity of this product? I am interested in this rather than it's enzymic activity and can't find this information. Thank you
    1 answer
    1. The purity of this product is reported as the total protein content as determined by UV absorbance. The minimum protein content is 95% (on an anhydrous basis), with the remaining 5–10% consists buffer salts such as sodium acetate and sodium chloride. Minor trace impurities may include residual proteins such as ovalbumin. Electrophoretic analysis shows lysozyme as the predominant protein, indicating relatively high purity. A quantitative purity value is not available.
      Helpful?
  3. We previously stored lysozyme at -20 °C, as indicated in the previous product information sheet. Should the product now be stored at room temperature instead? How long can it be stored when resuspended and keptat -20°?
    1 answer
    1. In powder form, this product may be stored at room temperature. Prepared solutions are stable for at least 1 month at 2-8 °C. The solution stability when stored at -20 °C has not been investigaed. However, product L3790, a 10 mg/mL Lysozym solution in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol, is stable for at least 1 year at -20 °C. Please see the links below to review additional information available in the product datasheet of each product.
      Helpful?
  4. We typically store our lyophilized lysozyme at -20C, but one recent order (shipped at room temperature) was left at room temperature, sealed, for several weeks. Will it still be active?
    1 answer
    1. This product is stored and shipped at ambient temperature. In the powder form, this material is quite robust and does not require controlled temperature storage. This item is stable at room temperature until the lot specific expiration date.
      Helpful?
  5. I have ordered this product and stored in -70 degree C. But there is no dilution preparation method available here. Can you please tell me hot to prepare that.
    1 answer
    1. This product may be prepared in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0 at 10 mg/mL. The material is also soluble in water at 10 mg/mL. Aqueous solutions are stable for at least one month when stored at 2-8 °C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/938/215/l6876dat-ms.pdf
      Helpful?
  6. What's the best buffer and pH for the preparation of lysozyme stock solution, and can I incubate it at room temperature for 1 day?
    1 answer
    1. This product can be resuspended in 350 µL of STET buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, with 0.1 M NaCl,
      1 mM EDTA, and 5% [w/v] TRITON® X-100). The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
      During this assay, the end-user should Incubate E. coli (strain ATCC 37017) bearing the pBR322 plasmid overnight in Terrific Broth (Cat. No. T0918) with 25 µg/mL tetracycline (Cat. No. T3383) and 25 µg/mL ampicillin (Cat. No. A9518). The
      optimal pH for E. coli cell lysis is 8.0 ± 0.1.16
      For more information please read through the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/938/215/l6876dat-ms.pdf
      Helpful?
  7. What is the amino acid sequence of Product L6876, Lysozyme from chicken egg white?
    1 answer
    1. Lysozyme is a single chain polypeptide of 129 amino acids. The amino acid sequence of chicken egg white Lysozyme is described in the Journal of Biological Chemistry, 238, 2698-2707 (1963).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be inactivated by heat?
    1 answer
    1. Solutions of Lysozyme may be inactivated by boiling for 40 seconds at 100°C at an alkaline pH.
      Helpful?
  10. Under what conditions can Product L6876, Lysozyme from chicken egg white, be used to lyse E. coli?
    1 answer
    1. The following procedure is for the lysis of E. coli. It may be used as a guideline for other species.1. Incubate E. coli (strain ATCC 37017) bearing the pBR322 plasmid overnight in Terrific Broth (Product No. T 0918) with 25 μg/ml tetracycline (Product No T 3383) and 25 μg/ml ampicillin (Product No. A 9518).2. Centrifuge 1-2 ml samples of the overnight culture.3. Resuspend the pellets in 350 μl of STET buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, with 0.1 M NaCl, 1 mM EDTA, and 5% [w/v] TRITON® X-100).4. Add 25 μl of a freshly prepared lysozyme solution (500,000 units/ml in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0).5. Mix by vortexing for 3 seconds.6. Incubate the lysis mixture for 30 minutes at 37 °C7. After incubation, place the tube containing the lysis mixture in a boiling water bath for exactly 40 seconds.8. Centrifuge the lysis mixture at 14,000 x g.9. Remove the pellet (cell debris) from the tube using a sterile toothpick.10. Plasmid DNA from the supernatant may then be purified and analyzed.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  