This product is not tested for fatty acids and is not considered fatty acid free. Many BSA products are available that are essentially fatty acid free, such as product A6003.
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 175,00 $ |
50 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 516,00 $ |
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 885,00 $ |
500 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 3 570,00 $ |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 5 160,00 $ |
A propos de cet article
175,00 $
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
≤6.0% Loss on Drying
loss
≤6%
pH
6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride), 7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- avec du BTS (Beltsville thawing solution), pour prolonger la durée de vie des spermatozoïdes lors des tests de mobilité des spermatozoïdes.
- comme constituant d'une solution de Krebs-Ringer modifiée (dmKRBT).
- dans une analyse de retard sur gel.
- comme agent de blocage dans un protocole d'immunocytochimie, d'immunohistochimie (4) et d'immunofluorescence et un essai immuno-enzymatique (ELISA) de type sandwich.
- dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) pour remettre en suspension des cellules devant être analysées par cytométrie en flux.
- comme étalon protéique pour quantifier des protéines dans des échantillons de tissu par la méthode de Bradford.
- pour mesurer l'activité enzymatique de l'enzyme 17β HSD.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis) | description heat shock fraction, pH 7, ≥98% | description heat shock fraction, pH 5.2, ≥96% | description heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96% |
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% | assay ≥96% | assay ≥96% |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| technique(s) blood typing: suitable, ELISA: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) blood typing: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
I would like to confirm one point regarding the following product: BSA A2153 Does this product contain fatty acids (lipids), or is it fatty-acid free? Thank you for your assistance.
1 answer-
Helpful?
-
-
As mentioned on the product page, it is suitable for ELISA, so can it be used for detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA? If yes, what percentage will be ideal for the assay, and how will the working concentration be prepared?
1 answer-
The suitability of this product for ELISA has not been tested in-house and is likely based on literature or customer feedback. Therefore, specific recommendations for its use in detecting IL-6 levels in rat serum samples using ELISA cannot be provided. It is advised to consult the literature or conduct empirical testing to determine the appropriate usage in this application.
Helpful?
-
-
Does this BSA contain any lipids?
1 answer-
This product is not tested for lipid content. There are several fatty acid-free options, however, there is no lipid-free albumin product available.
To discuss this further, please contact the Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
Helpful?
-
-
Is this BSA acetylated?
1 answer-
This product is not acetylated. This product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method.
Helpful?
-
-
Can this product be used as protein standards in BCA assay?
1 answer-
It can be used as a protein standard.
Helpful?
-
-
Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in ELISA?
1 answer-
We have not tested A2153 in quality control for use in ELISA applications. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use in ELISA.
Helpful?
-
-
Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), powder looks tan in color. Is this OK?
1 answer-
The tan color is within specifications. The color can vary because of factors such as concentration of a solution at the time of lyophilization.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in immunoblotting experiments as a blocking agent?
1 answer-
We have not tested A2153 in quality control for use in immunoblotting applications as a blocking agent. Because it contains globulins, we would generally not recommend A2153 for use as a blocking agent.
Helpful?
-
-
Is Product A2153, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for cell culture?
1 answer-
We do not test A2153 for cell culture use, or for any specifications such as endotoxin content. Customers will have to exercise their own judgment as to whether they wish to use A2153 in cell culture, or can search the literature for publications that cite this product number.