Principaux documents
A5955
Sigma-Aldrich
Solution d'antibiotique antimycosique (100 ×), stabilisée
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.76
Nom du produit
Solution d'antibiotique antimycosique (100 ×), stabilisée, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
suspension
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
Application(s)
agriculture
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Cette solution est formulée pour contenir 10 000 unités de pénicilline, 10 mg de streptomycine et 25 μg d'amphotéricine B par millilitre ; elle est solubilisée dans un tampon citrate développé en interne. La concentration recommandée dans les applications de culture cellulaire est de 10 ml/l. Cette solution d'antibiotique antimycosique sert généralement à empêcher la croissance des micro-organismes nocifs, notamment les bactéries et champignons, dans les milieux de culture cellulaire.
Application
Une solution d'antibiotique antimycosique a été utilisée :
  • comme supplément dans différents types de milieux de culture cellulaire.
  • comme constituant d'une solution stérile contenant de la saline tamponnée au phosphate (PBS) pour empêcher la contamination de tissus de fibroblastes de ligament parodontal (PDLF) isolés et mis en culture dans des expériences.
  • dans une solution de stockage pour préserver des segments trachéaux recueillis en vue d'une étude expérimentale.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : La pénicilline agit en inhibant la synthèse de la paroi des cellules bactériennes. La streptomycine inhibe la synthèse des protéines chez les procaryotes en empêchant la conversion du complexe d'initiation en ribosome d'élongation, provoquant des erreurs de codage. L'amphotéricine B perturbe la perméabilité membranaire des cellules fongiques en formant des canaux dans la membrane et en provoquant la fuite de petites molécules.
Spectre antimicrobien : Bactéries à Gram négatif, bactéries à Gram positif, moisissures et levures.
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effect of biocide addition on plantlet growth and contamination occurrence during the in vitro culture of blueberry
Sun YH, et al.
Journal of plant biotechnology, 42(2) (2015)
Alessandro Taloni et al.
Scientific reports, 7(1), 3748-3748 (2017-06-18)
Classification of morphological features in biological samples is usually performed by a trained eye but the increasing amount of available digital images calls for semi-automatic classification techniques. Here we explore this possibility in the context of acrosome morphological analysis during
Kinue Aihara et al.
Kidney international, 64(4), 1283-1291 (2003-09-13)
Crystal formation and retention are critical events for the formation of kidney stones. Oxalate and calcium oxalate (CaOx) crystals are injurious to renal epithelium, and membranes of injured cells promote crystal adherence and retention. Calcium phosphate (CaP) is the most
Barbara Teuchner et al.
Cornea, 38(8), 1011-1016 (2019-04-02)
N-chlorotaurine (NCT) is an anti-infective belonging to the class of chloramines and an investigative drug for the topical treatment of keratoconjunctivitis. The aim of the present study was to demonstrate its efficacy against Acanthamoeba and Candida in corneas infected ex
Evaluation of Structural Viability of Porcine Tracheal Scaffolds after 3 and 6 Months of Storage under Three Different Protocols
Bioengineering (Basel, Switzerland), 10(5) (2023)
Articles
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Contenu apparenté
Discover our collection of primary human hepatic stellate cells and protocol for thawing, plating, and growing stellate cells. Find our stellate culture maintenance media formulation.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.