Principaux documents
S7653
Sigma-Aldrich
Chlorure de sodium
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Synonyme(s) :
Chlorure de natrium, Monochlorure de sodium, Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein:
3534976
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai:
≥99.5% (AT)
Forme:
powder
Solubilité:
H2O: 1 M, clear, colorless
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (AT)
Forme
powder
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impuretés
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Densité
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
Application(s)
genome editing
microbiology
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de sodium, aussi dénommé sel halite, est l'un des minéraux les plus répandus dans la nature. C'est un électrolyte reconnu qui maintient l'intégrité cellulaire et l'homéostasie en régulant la pression osmotique et l'équilibre hydrique. Le chlorure de sodium est très utilisé dans l'industrie alimentaire comme additif et comme conservateur du fait de ses propriétés antimicrobiennes. Il est ajouté aux tampons de laboratoire pour accroître leur force ionique. NaCl est également employé dans l'extraction d'ADN. Le sodium et le chlorure sont d'importants électrolytes des fonctions biologiques.
Application
Le chlorure de sodium a été utilisé :
  • pour préparer une solution de PBS (solution saline tamponnée au phosphate).
  • dans le prétraitement d'échantillons de tissu de cartilage trachéal avant une décellularisation.
  • comme ingrédient d'une gélose trypto-caséine soja pour cultiver des bactéries.
  • pour préparer un tampon de lyse.
Il permet également de réguler l'équilibre acido-basique des fluides corporels avec le bicarbonate de sodium.
Caractéristiques et avantages
Produit analysé à la recherche d'impuretés élémentaires à l'état de traces pour garantir une grande pureté.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Alain Boldini et al.
Scientific reports, 9(1), 11989-11989 (2019-08-21)
A variety of modeling frameworks have been proposed for ionic polymer metal composites (IPMCs), but the physical underpinnings of their actuation remain elusive. A critical step toward the validation of existing theories and transition to engineering practice entails the design
Salt in food processing; usage and reduction: a review
Albarracin, Willian et al
International Journal of Food Science and Technology, 46, 1329-1336 (2011)
Influence of the ionic strength on the polyelectrolyte multilayers' permeability
Antipov et al.
Langmuir, 19, 2444-2448 (2003)
Beneficial effects of four Bacillus strains on the larval cultivation of Litopenaeus vannamei
Luis-Villase et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 321, 136-144 (2011)
An optimized method for measurement of gamma-H2AX in blood mononuclear and cultured cells.
Muslimovic A, et al.
Nature Protocols, 3(7), 1187-1193 (2008)
Articles
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Protocoles
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.