Principaux documents
840035P
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadécènoyl)-sn-glycéro-3-phospho-L-sérine (sel sodique) ; DOPS ; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
10 MG
161,71 $
25 MG
225,57 $
200 MG
1 236,00 $
500 MG
2 183,60 $
161,71 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
161,71 $
25 MG
225,57 $
200 MG
1 236,00 $
500 MG
2 183,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H77NO10PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
810.03
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
161,71 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840035P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840035P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840035P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840035P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Solubilité
soluble (Insoluble in ethanol and DMSO, soluble in Chloroform:Methanol:Water (65:25:4) at 5mg/mL)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Clé InChI
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Description générale
La DOPS constitue un excellent choix de substitution pour les PS naturellement présentes dans le cerveau. Elle présente des propriétés physiques similaires et est plus stable à l′oxydation. La DOPS a été utilisée, en plus de DOPC et de DOPE, dans des mélanges de lipides pour imiter les membranes plaquettaires dans les études de coagulation.
La phosphosérine/phosphatidylsérine (PS) est un phospholipide endogène[1] présent dans toutes les macromolécules polyanioniques.[2]
Application
La 18:1 PS (DOPS) a été utilisée :
  • dans la préparation de liposomes (vésicules multi-lamellaires)[3]
  • comme composant du tampon d′incubation pour mesurer l′activité procoagulante associée aux exosomes[4]
  • dans la préparation de vésicules lipidiques[5]
Actions biochimiques/physiologiques
La phosphosérine (PS) peut être utilisé comme matrice pour la reconnaissance de l′antigène tumoral 125 (CA 125).[6] Elle joue un rôle essentiel pour les membranes de cellules nerveuses saines et la myéline. La PS endogène peut être absorbée activement chez l′homme. Elle est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique. Elle joue un rôle clé dans la formation de la mémoire à court terme, la consolidation de la mémoire à long terme, la capacité de créer de nouvelles mémoires et plusieurs autres activités cognitives. Elle participe activement aux fonctions locomotrices, telles que les réactions rapides et les réflexes.[1]
Conditionnement
Ampoules en verre transparent scellées de 5 ml (840035P-10mg)
Ampoules en verre transparent scellées de 5 ml (840035P-200mg)
Ampoules en verre transparent scellées de 5 ml (840035P-25mg)
Ampoules en verre transparent scellées de 5 ml (840035P-500mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Proteomics profiling of plasma exosomes in epithelial ovarian cancer: A potential role in the coagulation cascade, diagnosis and prognosis
Zhang W, et al.
International journal of oncology, 54(5), 1719-1733 (2019)
Macrophages inhibit human osteosarcoma cell growth after activation with the bacterial cell wall derivative liposomal muramyl tripeptide in combination with interferon-gamma
Pahl JHW, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33(1), 27-27 (2014)
Toshihiko Oka et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12487-12496 (2017-10-03)
Electrostatic interactions (EIs) play important roles in the structure and stability of inverse bicontinuous cubic (QII) phases of lipid membranes. We examined the effect of pH on the phase of dioleoylphosphatidylserine (DOPS)/monoolein (MO) membranes at low ionic strengths using small-angle
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)
Kabir H Biswas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(4), 1775-1782 (2017-12-28)
The pathway of vesicle adsorption onto a solid support depends on the material composition of the underlying support, and there is significant interest in developing material-independent strategies to modulate the spectrum of vesicle-substrate interactions on a particular surface. Herein, using